Learn More
WTW™ Adapterkabel zum Anschluß von 2-Elektro- denmeßzellen und eines TFK 325 oder TFK150
Zum Anschluss von 2 Messzellen zur Messung der Leitfähigkeit von Elektroden und Temperaturfühlern.
Marke: WTW™ 301429
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör für spezielle Leitfähigkeitsmesszellen
- Unterstützung bei der Wasseranalytik
- Für Temperatursensormodelle TFK325 oder TFK 150
Spezifikation
Adapterkabel | |
Wasseranalyse | |
2-Elektroden Leitfähigkeitszellen und Temperatursensoren TFK 325 oder TFK 150 |