Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor F-35 -6-30
Adapter für Rotoren für die Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen
Marke: Eppendorf™ 5427737006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rotor F-35-6-30 fasst 6 x 15/50 ml konische Röhrchen oder 12 x Vacutainer™ Röhrchen
Spezifikation
Adapter, große Rotorbohrung | |
6 x 5 ml | |
Rotor F-35-6-30 | |
29 Durchmesser x 95 bis 125 mm |
Rundboden | |
29 mm | |
Große Rotorbohrung | |
2/Pckg. |