Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor F-35 -6-30
Adapter für Rotoren für die Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen
Marke: Eppendorf™ 5427735003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rotor F-35-6-30 fasst 6 x 15/50 ml konische Röhrchen oder 12 x Vacutainer™ Röhrchen
Spezifikation
Adapter, kleine Rotorbohrung | |
1 x 9- bis 100 ml-Röhrchen | |
Rotor F-35-6-30 | |
17 Durchmesser x 90 bis 125 mm | |
2/Pckg. |
Rundboden, Blutentnahmeröhrchen | |
17 mm | |
Kleine Rotorbohrung | |
12 |