Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor F-35 -6-30
Adapter für Rotoren für die Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen
Marke:  Eppendorf™ 5427723005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10321254
  • 169.68 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rotor F-35-6-30 fasst 6 x 15/50 ml konische Röhrchen oder 12 x Vacutainer™ Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter, große Rotorbohrung
1x 100 bis 125 mm-Centriprep™
Große Rotorbohrung
6/Pckg.
Centriprep
Rotor F-35-6-30
Für Zentrifugalfiltereinheiten von Centriplus