Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor F-35 -6-30
Adapter für Rotoren für die Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen
Marke: Eppendorf™ 5427733000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rotor F-35-6-30 fasst 6 x 15/50 ml konische Röhrchen oder 12 x Vacutainer™ Röhrchen
Spezifikation
Adapter, große Rotorbohrung | |
1 x 2,6- bis 100 ml-Röhrchen | |
Große Rotorbohrung |
Rundboden, Blutentnahmeröhrchen | |
Rotor F-35-6-30 | |
2/Pckg. |