Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor F-35 -6-30
Adapter für Rotoren für die Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen
Marke: Eppendorf™ 5427738002
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Rotor F-35-6-30 fasst 6 x 15/50 ml konische Röhrchen oder 12 x Vacutainer™ Röhrchen
Specifications
Adapter, große Rotorbohrung | |
1 x 9- bis 100 ml-Röhrchen | |
Rotor F-35-6-30 | |
17 Durchmesser x 90 bis 125 mm |
Rundboden, Blutentnahmeröhrchen | |
17 mm | |
Große Rotorbohrung | |
2/Pckg. |