Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor F-35 -6-30
Entwickelt für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren und Zentrifugen
113.45 CHF
Spezifikation
Typ Adapter
Anzahl Plätze 12
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Max. Schlauchlänge Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Max. Schlauchlänge Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13216589
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5427742000
65 - 89 mm Für Rotor F-35-6-30,große Rotorbohrung
113.45 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13276579
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5427741003
90 bis 110 mm Für Rotor F-35-6-30,kleine Rotorbohrung
113.45 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13286579
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5427740007
65 - 89 mm Für Rotor F-35-6-30,kleine Rotorbohrung
113.45 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13256868
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5427743006
90 bis 110 mm Für Rotor F-35-6-30,große Rotorbohrung
113.45 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Rotor F-35-6-30
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
12