Learn More
Adamantan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417936
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Adamantane is mainly used for the synthesis of medicine to treat influenza, serve as NMDA receptor channel blockers. Also be used for preparation of advanced lubricants, photographic material, surface active agents, catalysts and other products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adamantan wird hauptsächlich für die Synthese von Arzneimitteln zur Behandlung von Influenza verwendet und dient als NMDA-Rezeptorkanalblocker. Auch geeignet zur Herstellung von komplexeren Schmierstoffen, fotografischen Materialien, oberflächenaktiven Wirkstoffen, Katalysatoren und anderen Produkten.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 281-23-2
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.238
MDL-Nummer MFCD00074719
InChI-Schlüssel ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
IUPAC-Name Adamantan
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adamantane
Schmelzpunkt 266°C to 268°C (sealed tube)
Dichte 1.07
Menge 50 g
Beilstein 1901173
Merck Index 14,149
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 98%