Learn More
Adamantan-1-Carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409813
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
It can be used as a stabilizer in the synthesis of monodisperse, highly crystalline CoPt3 nanoparticles1 and porous platinum nanoparticles. It is a potent and reversible CerK inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann als Stabilisator bei der Synthese von monodispersen, hochkristallinen CoPt3-Nanopartikeln1 und porösen Platin-Nanopartikeln verwendet werden. Ist ein potenter und reversibler Ceramid-Kinase-Hemmer.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in Ethanol, Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 828-51-3
Summenformel C11H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.247
MDL-Nummer MFCD00074720
InChI-Schlüssel JIMXXGFJRDUSRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarboxylic acid, 1-carboxyadamantane, adamantanecarboxylic acid, adamantoic acid, 1-adamantoic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1'3,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13235
IUPAC-Name Adamantan-1-carbonsäure
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Adamantane-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 173°C to 176°C
Menge 25 g
Beilstein 1910637
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in ethanol,chloroform,and dichloromethane.
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Adamantane-1-carboxylic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Adamantane-1-carboxylic acid