Learn More
Acycloguanosin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acycloguanosine |
Schmelzpunkt | 256°C to 260°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 50 mg |
Merck Index | 15134 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.7mg/mL |
Formelmasse | 225.2 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acycloguanosine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.