Learn More
Active/Pro-Caspase 3 Monoclonal Antibody (31A1067), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA191637
Artikelnummer. 11595602
  • 830.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Predicted molecular weight: 31kDa. Positive Control: Staurosporine-treated HeLa or Jurkat cell lysate.
This gene encodes a protein which is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. This protein cleaves and activates caspases 6, 7 and 9, and the protein itself is processed by caspases 8, 9 and 10. It is the predominant caspase involved in the cleavage of amyloid-beta 4A precursor protein, which is associated with neuronal death in Alzheimer's disease. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants that encode the same protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer79503346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2025 Catalog Number
ChargennummerAC4644942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number
ChargennummerAB4622923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Active/Pro-Caspase 3 Monoclonal Antibody (31A1067), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated