Learn More
Cytiva Aktiviertes Thiol-Sepharose™ 4B-Medium
Zur reversiblen Kopplung von Proteinen an Sepharose 4B über einen Glutathion-Spacerarm
Marke: Cytiva 17-0640-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gel reagiert mit Schwermetallionen und mit Alkyl- und Arylhalogeniden
- Bei Verbindungen, die C=O-, C=C- und N=N-Bindungen enthalten, treten Additionsreaktionen auf
- Weniger substituiert, jedoch poröser als Thiopropyl-Sepharose 6 B
- Geeignet für Kovalenz-Chromatographie großer Moleküle wie Enzyme und Nukleinsäuren
- Mit Hilfe des heterobifunktionalen Reagenz SPDP können Proteine, die keine Thiolgruppen enthalten, mit Thiolgelen verbunden werden. Dadurch wird die Verwendung der Kovalenz-Chromatographie erleichtert
Spezifikation
1 μm Aktiviertes Thiol/ml Medium | |
90 μm | |
15 g | |
Wird für die reversible Immobilisierung von Molekülen mit Thiolgruppen unter milden Bedingungen verwendet und ist für die Immobilisierung großer Moleküle optimiert |
4 % Agarose | |
2 bis 8 | |
2 °C bis 8 °C | |
4 % Agarose |