Learn More
Aktivkohle, unbehandeltes Pulver; 100 bis 400 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15687740
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Metalltrommel
Unbehandeltes Pulver, 100 bis 400 Mesh
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel   C
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aktivkohle
Farbe Schwarz
pH 43625
Netzgröße 100 bis 400 Mesh
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 12.01 mol
Physikalische Form Pulver