Learn More
Aktivkohle, unbehandeltes Pulver; 100 bis 400 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Metalltrommel
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aktivkohle |
Farbe | Schwarz |
pH | 43625 |
Netzgröße | 100 bis 400 Mesh |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 12.01 mol |
Physikalische Form | Pulver |