Learn More
Aktivkohle, unbehandelt, 20 bis 60 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15647740
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Unbehandelt, körnig, 20 bis 60 Mesh
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aktivkohle
CAS 7440-44-0
Farbe Schwarz
pH 43625
Netzgröße 20 bis 60 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel   C
MDL-Nummer MFCD00133992
Menge 2.5 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC-Name Kohlenstoff
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formelmasse 12.01 mol
Physikalische Form Pulver