Learn More
Aktivkohle, getestet gemäß Ph.Eur., Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Activated Charcoal |
Namenshinweis | Tested According to Ph.Eur. |
Schmelzpunkt | 3550°C (literature) |
Farbe | Schwarz |
Dichte | ca. 350 kg/cu.m |
pH | 6 to 9 |
Verpackung | Kunststoff-Fass |
Menge | 10 kg |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Formelmasse | 12.01g/mol |