Learn More
Aktivkohle, Purum, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15640790
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Purum, Pulver
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel   C
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aktivkohle
Glührückstand ≤ 7.0 %
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 12.01 mol
Güte purum