Learn More
Aktivkohle, Norit™, SX2 , Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15657490
Click to view available options
Menge:
250 g
Norit® SX2, Pulver, aus Torf, Mehrzweck-Aktivkohle, dampfaktiviert und säuregewaschen
  • Norit ist ein eingetragenes Warenzeichen von Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aktivkohle Norit™
Namenshinweis Norit™ SX2
CAS 7440-44-0
Farbe Schwarz
pH 6 – 9
Geruch Geruchsneutral
Summenformel   C
MDL-Nummer MFCD00133992
Menge 250 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4360473
Synonym Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC-Name Kohlenstoff
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formelmasse 12.01 mol