missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aktivkohle, Norit™, SA2, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
5 kg
Beschreibung
- Norit ist ein eingetragenes Warenzeichen von Norit N.V.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aktivkohle Norit™ |
Namenshinweis | Norit SA2 |
CAS | 7440-44-0 |
Farbe | Schwarz |
pH | 6 – 9 |
Geruch | Geruchsneutral |
Summenformel | C |
MDL-Nummer | MFCD00133992 |
Menge | 5 kg |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur