Learn More
Aktivkohle, NORIT™ ROW 0.8 SUPRA, Pellets, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673860
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
NORIT® ROW 0.8 SUPRA, Pellets
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.011
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Graphit, Aktivkohle, Mineralstoff, Kohlenstoff-12, Graphen, Acticarbon, Carbosieb, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aktivkohle
Schmelzpunkt 3550 °C
Farbe Schwarz
pH 6 bis 9
Geruch Geruchlos
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 12.01 mol