Learn More
Aktivkohle, DARCO™, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
- DARCO ist eine eingetragene Marke von Norit Americas, Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aktivkohle |
Netzgröße | −100 mesh Partikelgröße |
Menge | 1 kg |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 12.01 mol |
Güte | DARCO™ |