Learn More
Activated Charcoal, Acid-washed with Phosphoric and Sulfuric Acids, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Activated charcoal |
Namenshinweis | Acid-washed with phosphoric and sulfuric acids |
Farbe | Black |
pH | 6-9 |
Geruch | Odorless |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Formelmasse | 12.01g/mol |