Learn More
Aktivkohle, mit Salzsäure gewaschen, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aktivkohle |
Namenshinweis | Säuregespült mit Flusssäure |
Farbe | Schwarz |
pH | 43625 |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 12.01 mol |
Physikalische Form | Pulver |