Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-681 kältebeständiger Handschuh
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- PVC-Schaumbeschichtung bietet Griffsicherheit und Flexibilität bei Temperaturen bis -25 °C (-15 °F)
- RIPEL™ Technologie hält Flüssigkeiten ab und hält die Hände trocken und warm
- Das zweischichtige Design schützt gegen Flüssigkeiten und mechanische Risiken und sorgt gleichzeitig für Wärme und Tragekomfort
- Dünn genug für den Umgang mit kleinen Objekten, aber ausreichend schützend für raue Umgebungen
- Hilft, Erfrierungen zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Coating Material | PVC |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon |
Größe | 10 |
Norm EN 388 | 2231 B |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelverarbeitung, Infrastruktur, Wartung, Öl/Gas |