Learn More
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
Click to view available options
Größe:
7
9
Beschreibung
- Hält Ihre Hände bei der Lebensmittelverarbeitung und bei anderen Arbeiten in kalten Umgebungen warm
- Das nahtlose thermoisolierende Acrylfutter sorgt für Tragekomfort und angenehme Wärme bei Arbeiten in der Kälte oder in Kühlhäusern
- Unbeschichteter Träger für die alleinige Verwendung oder als Unterhandschuh
- Die mit Mikronoppen überzogenen Handflächen verbessern die Griffsicherheit
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-konform |
Coating Material | PVC |
Farbe | Blau |
Hand | Spezifisch |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 312XB |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelverarbeitung |
Auskleidungsmaterial | Acryl |
Serie | 78-202 |
Yarn Gauge | 10 |