Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ex. ActivArmr™ WorkGuard™)
Click to view available options
Größe:
9
10
Beschreibung
ActivArmr™ 43-216 ist ein robuster Spezialhandschuh, der eine hohe Beständigkeit gegen geschmolzenes Spritzwasser bietet. Ideal für viele verschiedene Anwendungen, die einen thermischen Schutz benötigen, bietet er außerdem hervorragende Haltbarkeit und guten Schutz vor Schnittverletzungen, Durchstichen und Abschürfungen.
- Hitzeschutz für viele Anwendungsfälle
Der ActivArmr™ 43-216 Handschuh ist als Handschuh der Kategorie III zum Schutz vor hohen Temperaturen zertifiziert und gemäß EN 407 den Leistungsklassen 413X4X zugeordnet. Dies macht den Handschuh geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, einschließlich Schweißen, Bedienen von Maschinen und Arbeiten in Umgebungen mit der Gefahr von Hitze oder Schmelzspritzern. - Komfort
Mit einer Handfläche aus weichem Jersey-Innenfutter und dem Baumwoll-Denim-Bündchen bietet ActivArmr™ 43-216 hohen Tragekomfort. - Ausgezeichnete Haltbarkeit und mechanischer Schutz
Der strapazierfähige Handschuh aus robustem Leder ist mit einer Handflächenverstärkung für zusätzliche Abriebfestigkeit ausgestattet
Die Nähte sind aus Kevlar™ gefertigt und werden durch Kuhledereinsätze verstärkt.
Diese Konstruktion bietet überlegenen mechanischen Schutz.
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Leder (1.2 geteiltes Rindsleder, A/B-Gütegrad) |
Zertifizierung/Konformität | EN407/413X4X, EN388:2016/3243B |
Klassifikation | Kategorie III |
Stulpenmaterial | Leder (1.2 geteiltes Rindsleder, A/B-Gütegrad) |
Schnittstil | Newton |
Beschreibung | Langlebiger und bequemer Handschuh für Schweißanwendungen |
Farbe | Gelb |
Cut Resistance Rating | Stufe B |
Einwegprodukt | Nein |
Güte | Industrieausführung |