Learn More
Molecular Probes™ Acrylodan (6-Acryloyl-2-Dimethylaminonaphthalene)
Acrylodan (6-Acryloyl-2-dimethylaminnaphthalin)
Marke: Molecular Probes™ A433
761.52 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Thiol-reaktive Acrylodan (6-Acryloyl-2-Dimethylaminonaphthalene) reagiert im Allgemeinen langsamer mit Thiolen als Iodacetamide oder Maleimide, bildet aber sehr starke Thioether-Bindungen, die auch unter Bedingungen, die für eine vollständige Aminosäurenanalyse erforderlich sind, stabil bleiben. Der Fluoreszenz-Emissions-Peak und die Intensität dieser Addukte sind besonders empfindlich gegenüber Konformationsänderungen oder Ligandenbindung, wodurch dieser Farbstoff zu einer der nützlichsten Thiol-reaktiven Sonden für Proteinstrukturstudien wird. Die umgebungsempfindliche spektrale Verschiebung von Acrylodan-Konjugaten kann nützlich sein, um Thiolen in Membranen von gegenüber wässrigen Solvatisierungen in Zellen exponierten Thiolen zu untersscheiden.Spezifikation
25 mg | |
Acrylodan | |
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.