Learn More
Fisherbrand™ Handschuhkastenhalter aus Acryl
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 Box
3 Boxen
4 Boxen
Beschreibung
- Wärmeverformte Wände vereinfachen die Konstruktion und begrenzen die Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Zerbrechens
- Mit Dreifach- und Vierfachhaltern können Handschuhboxen von oben oder von der Seite bestückt werden
- Für standardmäßige Handschuhboxen mit einer Tiefe bis zu 3,75 Zoll.
- Der Halter ist vielseitig und spart Platz bei der Aufbewahrung
- Kann vertikal oder horizontal montiert werden, Befestigungsmittel sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Halter für Handschuh-Spenderboxen |
Farbe | Durchsichtig |
Länge (angloamerikanisch) | 10,4 in. |
Länge (metrisch) | 26,3 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
Breite (metrisch) | 10,4 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 21,1 Zoll |
Höhe (metrisch) | 53,5 cm |
Aufnahmevermögen | Boxen für Einweghandschuhe |
Material | Acryl |