Learn More
Heathrow Scientific™ Acryl Pipettenstation für 4 Pipetten
GREENER_CHOICE
Ist gewinkelt, sodass keine Gefahr besteht, dass Pipetten herausfallen. Heathrow Scientific™ 4-Pipettenständer aus Acryl hält die Pipetten an zwei Stellen für sicheren Halt.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS206204
59.87 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10122952
  • 70.05 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Acryl
  • Klassischer Pipettenständer mit 4 Pipettenplätzen
  • Für die meisten handelsüblichen Pipetten geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Pipettenständer
Pipetten (4)
4
Keine
Unsteril
14.6 cm
17.2 cm
20.64 cm
Oben: 25 mm; unten: 20 mm
Nicht autoklavierbar
Acryl
Z-shaped
No
Je 1
5.7 in.
6.8 in.
8.1 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Acryl Pipettenstation für 4 Pipetten > Farbe: Durchsichtig