Learn More
Acrylamid (weiße, nadelähnliche Kristalle/Elektrophorese), Fisher BioReagents
101.00 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Beschreibung
Dieses Acrylamid wird 3x rekristallisiert, um ein hochreines kristallines Material zu erhalten, das für die elektrophoretische Trennung von Proteinen und Nukleinsäuren geeignet ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acrylamid |
Physikalische Form | Fest |
Acrylsäure | 0.002% max. |
Siedepunkt | 125°C |
Schmelzpunkt | 82°C |
Leitfähigkeit | 2.50μmhos max. |
Farbe | Weiß |
pH | 6.5 to 8.0 |
Menge | 500 g |
Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acrylamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.