Learn More
Acrylamide-bis-acryl, 40% (w/v), 29:1 Solution, MP Biomedicals™
Acrylamide-bis-acryl, 40% (w/v), 29:1 Solution is sequencing gel that provides convenient ready-to-use solutions of 4X high quality acrylamide for molecular biology.
Marke:  MP Biomedicals 11BIAC2902
Artikelnummer. 11446970
  • 313.00 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Acrylamide/bis-acrylamide (40% w/v) 29:1 Solution is convenient ready-to-use solutions of 4X crystalized high quality acrylamide for molecular biology, and NN'-Methylenebisacrylamide in deionised water.
  • Premixed 19:1 liquid solution eliminates the need to weigh toxic acrylamide and bis-acrylamide.
  • The concentration is based on the total weight of both the acrylamide and bis-acrylamide.
  • Acrylamide/bis-acrylamide (40% w/v) 29:1 Solution is prepared from highly purified acrylamide (4X) and bis-acrylamide (2X) using deionized ultrafiltered water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A290 (1% in water): ≤0.1
Acrylamide/Bis-acrylamide 29:1
Molecular Biology
Liquid
1 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • acrylamide/bis-acrylamide 29:1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acrylamide, N,N'-methyl-bis-acrylamide
Sonderangebote
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.