Learn More
Säurestandard, ASTM D 3242 (Nennwert: 0,0021 mg KOH/g), Paragon Scientific™
Zertifiziertes Referenzmaterial zur Kraftstoffprüfung für die Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten, die für die Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten auf Säure in Turbinenmotorkraftstoff ASTM D3242 verwendet werden
Marke:  Paragon Scientific CRM-ADKR
Artikelnummer. 16060030
  • 332.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zertifiziertes Referenzmaterial für Säuregehalt
  • Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
  • Zertifiziert durch Ringversuch
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
UN 1223
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Säurestandard, ASTM D 3242 (Nennwert: 0,0021 mg KOH/g), Paragon Scientific™ > Menge: 250 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.