Learn More
Acetonitril, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15623880
Click to view available options
Menge:
4 x 2,5 l
6 x 1 l
155 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -48°C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Azidität Freie Säure (als CH3COOH): ≤0,001%
Alkalinität Freies Alkali (als NH3): ≤0,001%
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Siedepunkt 82°C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35,6°F)
Zündpunkt 973°F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1,3435 bis 1,3445
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99,5% (GC)
Güte ACS/puriss. P. A