Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99,9 % (GC), für LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15624750
Click to view available options
Menge:
4 x 4 L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
CAS 75-05-8
Farbe Farblos
Summenformel C2H3N
Strukturformel CH3CN
MDL-Nummer MFCD00001878
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC-Name Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formelmasse 41.05g/mol
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte LC-MS CHROMASOLV™
Dichte 0.786g/mL at 25°C
Menge 4 x 4 L
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35.6°F)
Zündpunkt 973°F
Dampfdruck 72.8 mmHg (20°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.