Learn More
Acetonitril, BAKER ANALYZED™ für LC-MS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 12759600
Click to view available options
1 L
Für Flüssigchromatographie – Massenspektrometrie
  • LC-Gradientendiodenarray-Detektion (AU), Testlösung wird mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure modifiziert:
    • bei 220 nm max. 0,002
    • bei 254 nm max. 0,001
  • LC-MS Gradienteneignungstest (TIC, 100 bis 2000 m/z), Testlösung wird mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure modifiziert:
    • Positive ESI-MS-empfindliche Verunreinigungen (als Reserpin) max. 50 ng/ml
  • Ultraviolett-Absorption (1,00-cm-Pfad vs. Wasser):
    • bei 200 nm max. 0,05
    • bei 220 nm max. 0,01
    • bei 254 nm max. 0,01
Spezifikation
Schmelzpunkt -45.7°C
CAS 75-05-8
Dichte 0.782 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 81.6°C (1013 hPa)
Menge 1 L
Flammpunkt 2°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99.9%
Rückstand nach Verdampfung max. 1 ppm
Summenformel C2H3N
MDL-Nummer MFCD00001878
UN-Nummer 1648
Wasser max. 0.01%
Synonym Methyl cyanide, Ethanoic acid nitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC-Name Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitril
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.