Learn More
Acetonitril, wasserfrei (DNA-Synthese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10031693
Click to view available options
Menge:
450 mL
4 L
Verpackung:
Amber Glass
Glasflasche
Acetonitril, wasserfrei, wird häufig bei der DNA- oder Peptidsynthese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -46°C
Extinktion 1 max. at 190nm, 0.15 max. at 195nm, 0.07 max. at 200nm, 0.05 max. at 205nm, 0.04 max. at 210nm, 0.02 max. at 220nm, 0.001 max. at 254nm
Farbe Farblos
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 0.781g/cm³
Siedepunkt 81°C
Menge 450 mL
Verpackung Amber Glass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3405 to 1.3425 (at 25°C)
Prozentgehaltsbereich ≥99.9 %
Rückstand nach Verdampfung 1.0ppm max.
Titrierbare Säure 0.008mEq/g max.
Titrierbare Base 0.0006mEq/g max.
Dampfdruck 97mbar at 20°C
UN-Nummer 1648
Viskosität 0.36 cP at 20°C
Wasser 10ppm max.
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte DNA-Synthese