Learn More
Acetonitril, AMD CHROMASOLV™, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Lösungsmittel für die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Schmelzpunkt | -48°C (Literatur) |
Namenshinweis | AMD CHROMASOLV™, ≥99.9% |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 0,786 g/ml bei 25 °C(lit.) |
Siedepunkt | 81,6°C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 6°C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CN |