Learn More
Acetonitril mit 0.1 % Trifluoressigsäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585635
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
  • Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
  • Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
  • Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
  • TFA ist ein übliches Additiv für die mobile Phase, das als Ionenpaar-Reagenz fungieren kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8, 76-05-1
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer 4169
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Schmelzpunkt -50°C
Namenshinweis Solvent Blends
Extinktion ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 0.7810g/cm³
Siedepunkt 82°C
Menge 2.5 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥97.5 %
Rückstand nach Verdampfung ≤1ppm
Strukturformel CH3CN
Wasser ≤0.01%
Merck Index 15, 9847
Formelmasse 41.04
Reinheit (%) 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Güte OPTIMA™ LC-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.