Learn More
Acetonitrile with 0.1% formic acid, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 4 L
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitrile with 0.1% formic acid |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 2°C (35.6°F) |
UN-Nummer | UN1648 |
Reinheit (%) | ≥99.5% (GC) |