Learn More
Aceton, für GC Plus, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16613964
Click to view available options
18 L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt -95°C
CAS 67-64-1
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 55°C to 57°C (1013 hPa)
Menge 18 L
Flammpunkt -17°C
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer MFCD00008765
Beilstein 635680
Synonym Acetonum
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Güte GC