Learn More
Acetobrom-alpha-D-Glucose, 97 %, stab. Mit 2 % Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Acetobromo-α-D-glucose acts as an intermediate in the preparation of beta-glucosides. It is also used as a possible poly(ethylene terephthalate) surface modification reagent to enhance its blood compatibility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetobrom-α-D-glucose dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von beta-Glucosiden. Sie wird auch als mögliches Reagenz zur Modifikation der Oberfläche von Polyethylenterephthalat verwendet, um dessen Blutverträglichkeit zu verbessern.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Chloroform, Ethanol, Aceton, Dichlormethan, Ether, Ethyl, Methanol und Tetrahydrofuran. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Magnesium und Aluminium.
Acetobrom-α-D-glucose dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von beta-Glucosiden. Sie wird auch als mögliches Reagenz zur Modifikation der Oberfläche von Polyethylenterephthalat verwendet, um dessen Blutverträglichkeit zu verbessern.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Chloroform, Ethanol, Aceton, Dichlormethan, Ether, Ethyl, Methanol und Tetrahydrofuran. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Magnesium und Aluminium.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetobromo-alpha-D-glucose |
Namenshinweis | stabilized with 2% calcium carbonate |
Schmelzpunkt | 84°C to 89°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 96669 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Merck Index | 14,60 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether,chloroform,ethanol,acetone,dichloromethane,ether,ethyl,methanol,and tetrahydrofuran. Insoluble in water. |
Optische Drehung | +198° (c=3 in Chloroform) |
Formelmasse | 411.22 |