Learn More
Acetoacetanilid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764781
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-01-2
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
MDL-Nummer MFCD00008780
InChI-Schlüssel DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
PubChem CID 7592
IUPAC-Name 3-Oxo-N-phenylbutanamid
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoacetanilide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83.0°C to 86.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 162°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2CONHC6H5
Menge 1 kg
Beilstein 12, 518
Merck Index 15, 57
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in acids and alkali hydroxide solutions,soluble in alcohol,chloroform,ether,hot benzene,and hot petroleum ether
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver