Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, ≥ 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetic acid, potassium salt |
Schmelzpunkt | 292.0°C |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Weiß |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Physikalische Form | Kristallpulvergranulat |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | CH3CO2K |