Learn More
Essigsäure, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™
C2H4O2, CAS-Nummer-64-19-7, 50 ml, 117 °C, farblos, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, 2,5, Flüssigkeit, 2,1, 1,52 kPa bei 20 °C
80.45 CHF - 389.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Summenformel | C2H4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.05 |
MDL-Nummer | MFCD00036152 |
InChI-Schlüssel | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Essigsäure |
SMILES | CC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11337540
|
Fisher Chemical
A113-1AMP |
1 x 1 ml Ampulle |
98.65 CHF
1 Ampulle |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11377540
|
Fisher Chemical
A113-10X1AMP |
10 x 1 ml Ampulle |
389.00 CHF
10 Ampullen |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10860701
|
Fisher Chemical
A113-50 |
50-ml-Flasche |
80.45 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
C2H4O2, CAS-Nummer-64-19-7, 50 ml, 117 °C, farblos, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, 2,5, Flüssigkeit, 2,1, 1,52 kPa bei 20 °C
Chemische Identifikatoren
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
CC(O)=O |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
Essigsäure |
Spezifikation
2,5 | |
16 °C | |
Farblos | |
MFCD00036152 | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
Flüssig | |
1,52 kPa bei 20 °C |
64-19-7 | |
117 °C | |
C2H4O2 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
Essigsäure | |
60.05g/mol | |
2,1 |
Sicherheit und Handhabung
- Acetic acid, Optima LCMS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.