Learn More
Acetatstandard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11496078
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
CH3COO1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4, 7732-18-5
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetat-Standard
Namenshinweis Für die Ionenchromatographie
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Natriumacetat, destilliertes Wasser, Leitfähigkeit oder ähnliche Reinheit
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Produkt nur für den Laborgebrauch