Learn More
Specpure™ Acetat, Ionenchromatographie-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339168
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Sechs Monate ab dem Versanddatum garantiert beständig; kühl aufbewahren
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natrium;Acetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetate
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis CH3CO2? 1000μg/mL
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1g/cm3 at 20°C
Farbe Farblos
Menge 100 mL