Learn More
3M™ Gesichtsschutz der Serie WP98, Acetat, transparent
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
Beschreibung
- Bietet Schutz vor Stößen, Flüssigkeiten und chemischen Spritzern
- Durchsichtige Acetat-Gesichtsmaske
- Hochschlagfest
- Kann mit dem Austauschsystem für die H8 Headgear Easy Gesichtsmaske verwendet werden
- Die Abschirmung wird für zusätzlichen Halt in die Befestigung eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Breite (metrisch) | 370 mm |
Produkttyp | Gesichtsschutz |
Länge (metrisch) | 230 mm |
Material | Aceton |