Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL500 Dual-Tischmessgeräte für pH/ISE und Leitfähigkeit
Die anwenderfreundliche Konstruktion mit großem, hellem, dynamischen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang ermöglicht fortschrittliche Messungen. Fisherbrand accumet XL500 pH/ISE/Leitfähigkeits-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
Marke: Fisherbrand™ 01X610401
1441.56 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 13-636-XL500A: accumet XL500 Dual pH/ISE & Leitf.-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, Netzteil (100/240 V) 13-636-XL500: accumet XL500 Dual pH/ISE & Leitf.-Messgerät, TRIS-compat nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellsonde für Leitf. und Temp. (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, Netzteil (100/240 V) XL500ACERT: accumet XL500 Dual pH/ISE & Leitf.-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, Netzteil (100/240 V), NIST-Bescheinigung XL500CERT: accumet XL500 Dual pH/ISE & Leitf.-Messgerät, TRIS-compat nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellsonde für Leitf. und Temp. (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, Netzteil (100/240 V), NIST-Bescheinigung
Beschreibung
Die anwenderfreundliche Konstruktion mit großem, hellem, dynamischen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang ermöglicht fortschrittliche Messungen. Fisherbrand accumet XL500 pH/ISE/Leitfähigkeits-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
- Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
- Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
- Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit sechs pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
- Zwei- bis Sechspunkt-ISE-Kalibrierung mit 0.001 ppm, Auflösung in mg/l oder molar
- ISE-Methoden für die Standardaddition und -subtraktion, Analytenaddition und -subtraktion
- Modi: Leitfähigkeit, TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe), Salzgehalt und Widerstand
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
- Gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Messungen (zwei pH- oder ISE-Werte, ein Leitfähigkeitswert)
- Bis zu 10 passwortgeschützte Anwenderkonten, jedes davon mit eindeutigen Kalibrierungs- und Geräteeinstellungen sowie Speicher für 2000 Datenpunkte
- RS232- und USB-Schnittstellen für Drucker- oder Computeranbindung und Echtzeit-Bildschirmanzeige der Messwerte
- RJ45 Ethernet/Internet-Schnittstelle zum Anschluss an ein lokales Netzwerk (LAN) oder ans Internet
- Bidirektionale Kommunikation für LIMS-Konnektivität und für Software von Drittanbietern
- Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus oder andere USB-Geräte
- Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
- Zwei Anschlüsse für optionale Rührsonden (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
- Möglichkeit zur Wandmontage, um zusätzlichen Platz auf dem Arbeitstisch zu schaffen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
- für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
- Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Technische Daten
- pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
- pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
- ISE-Bereich: 0.001 bis 19999 ppm, mg/l oder molar
- ISE Auflösung: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatisch)
- ISE-Genauigkeit: 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
- mV-Bereich: ±2000.0 mV
- mV-Auflösung: 0.1 mV
- mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
- mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
- Leitfähigkeitsbereich: 0.00 μS bis 500.0 mS
- Leitfähigkeitsauflösung: 0.01, 0.1 μS; 0.001, 0.01, 0.1 mS
- Leitfähigkeitsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
- TDS-Bereich: 0.00 ppm bis 500 ppt (TDS-Faktor 1.00)
- TDS-Auflösung: 0.01, 0.1 ppm, 0.001, 0.01, 0.1 ppt
- TDS-Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Salinitätsbereich: 0 bis 80.0 ppt
- Salinitätsauflösung: 0.01, 0.1 ppm, 0.001, 0.01, 0.1 ppt
- Salinitätsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Widerstandsbereich: 2.000 Ohm bis 20.0 MOhm
- Widerstandsauflösung: 0.01, 0.1 Ohm, 0.001, 0.1 KOhm, 0.01 MOhm
- Widerstandsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Temperaturbereich: -5° bis +105 °C (-23° bis 221.0 °F)
- Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
- Temperaturgenauigkeit: ±0.2 °C (±0.3 °F)
- Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
- ISE-Kalibrierpunkte: 2 bis 6 Punkte
- ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
- Arbeitsspeicher: 2000 Datensätze pro Anwender-ID mit Datum/Uhrzeitstempel
- Selbsttest: Ja
- Eingänge: Zwei BNC, 2 Miniphone-ATC, 8-poliger DIN (Leitfähigkeit), Erdung
- Ausgänge: RJ45, RS232, 2 USB, zwei Rührsonden
- Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
- Abmessungen (L x B x H): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
- Gewicht: 1.13 kg (2.5 lb.)
Anwendungen
Arzneimittel, Biotechnologie, Forschung, Qualitätssicherung/-kontrolle, Industrie, Nahrungsmittel, Getränke
Certifications
CE, TÜV 3-1, FCC Class A
Serviceleistungen
3 Jahre auf Messgeräte
Spezifikation
Mehrere | |
± 1 % FS | |
±0,2 mV | |
±1 % des Endwertes | |
±1 % des Endwertes | |
2 bis 6 | |
0.01 bis 10 | |
3 bis 86400 s | |
Mehrere | |
LCD | |
0 bis 500 mS | |
-2 bis 20 | |
0 bis 80 ppt | |
2/3/4 Stellen | |
-5 °C bis +105 °C | |
2 BNC, 2 ATC | |
±2000 mV | |
0.001/0.01/0.1 mS | |
0.01/0.1 W, 0.001/0.1 kW, 0.01 MW | |
0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt | |
0,1 °C | |
24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll) | |
24.6 cm | |
3,89 in. | |
2.5 lbs. | |
100/240 V |
RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, Rühreranschluss (2) | |
0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion) | |
±0,002 | |
±1 % des Endwertes | |
Automatisch (4 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich, manuell (5 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich | |
Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
2000 | |
2 | |
pH, mV, ISE, Ionen, Konzentration, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Widerstandsfähigkeit, Temperatur, mV, ISE, Ion, Concentration, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature | |
±2000 mV | |
3 W bis 100 MW über 4 Messbereiche: 0 bis 20 kW, 20 bis 200 kW, 200 kW bis 2 MW, 2 bis 100 MW | |
0,050 ppm bis 500 ppt (bei TDS-Faktor 1,00) | |
0,1/0,01/0,001 | |
Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Leitfähigkeits-/Temperatursonde (13-620-100), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel und 110/220 V-Stromversorgung | |
XL500 Kit für duale pH/ISE/Leitfähigkeitsmessungen | |
Mehrere | |
0.1 mV | |
0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt | |
±0.3 °C | |
3 Jahre | |
9,68 in. | |
17.3 cm | |
9.9 cm | |
1.13 kg | |
50/60 Hz |