Learn More
Fisherbrand™ pH-Wert-Tischmessgerät accumet™ AE150
Bietet grundlegende Funktionen für routinemäßige pH-Wert-Messungen ohne komplizierte Funktionen und Prozesse zu einem kostengünstigen Preis
Marke: Fisherbrand™ 13-636-AE153
Beschreibung
Entwickelt für problemlose routinemäßige pH-Messungen im Labor – einfache Funktionen, gespeicherte Datensätze in einem nichtflüchtigen Speicher und am Messgerät zu befestigendes Elektrodenstativ. Die Accumet AE150 pH-Messgeräte bieten eine effiziente Probenmessung und -aufzeichnung mit flexiblen Anzeigeoptionen zur gleichzeitigen Anzeige von pH-Wert und Temperatur oder mV und Temperatur.
- 1- bis 5-Punkt-pH-Kalibrierung
- Automatische Puffererkennung mit zwei pH-Puffersets
- Anzeige von pH-Steilheit und pH-Offset
- 1-Punkt-mV-Kalibrierung
- 1-Punkt-Kalibrierung des ATC-Temperaturfühlers
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich
- Bereit-Symbol zum Anzeigen der Messstabilität
- Elektrodenzustandssymbol zum Anzeigen des Status
- Speicherung von 100 Datensätzen im nichtflüchtigen Speicher
Serviceleistungen
3 Jahre auf Messgeräte
Spezifikation
13-620-AE6 3-in-1-Einzeldiaphragma-Gelelektrode (pH/ATC) | |
± 0,2 mV (± 199,9 mV), ± 2 mV über ± 200 mV | |
Aufzeichnungsgerät (±2000 mV) | |
0.01 | |
± 0.1 mV (± 199.9 mV), ± 1 mV über ± 200 mV | |
0,0 °C° bis 100,0 °C° | |
Abgleich in 0.1 °C-Schritten, Abgleichbereich: ±5 °C | |
BNC, 2.5 mm-Phonostecker, US-Standardanschluss (Referenzelektrode), Erdung | |
Automatisch oder manuell (0 bis 100 °C) | |
AC/DC 9 V-Adapter (110/220 VAC, 50- 60 Hz) |
±0,3 °C | |
±0,01 | |
0 bis 14 | |
± 1999 | |
1 bis 5 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR) | |
0,1 °C | |
100 Datensätze | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät, 6 Monate Garantie auf die Elektrode | |
3-in-1-Set |