Learn More
Fisherbrand™ Universeller Ersatznetzadapter für die Messgeräte AB315 und AB330 von accumet™
Wählen Sie Zubehör für Ihr Fisherbrand™ accumet™ AB315 pH/mV-Messgerät und Fisherbrand™ accumet™ AB330 Leitfähigkeitsmessgerät aus.
Marke: Fisherbrand™ 13-637-010
30.02 CHF gültig bis 2024-11-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21643" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Universelles 100/240 V 50/60 Hz Netzteil
- Einschließlich Wandsteckern für USA/Japan, Euro, Großbritannien/Singapur, Australien/Neuseeland und China
Spezifikation
Ersatz-Universal-Netzadapter | |
Wandstecker für USA/Japan, Euro, Großbritannien/Singapur, Australien/Neuseeland und China | |
Messgeräte der Serie accumet™ AB300 |
50/60 Hz | |
100/240 V | |
Accumet™ AB315 und AB330 Messgeräte |